Beskrivning
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Stabil i minst tre månader vid 2° till 8 °C. Får ej frysas. |
| Beskrivning | Molekylvikt: 110 till 114 kd |
| Koncentration | 1 till μ5 g/cm 2 tillväxtyta beroende på celltyp |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cell- och vävnadslim |
| Formulering | Som vätska i 5% ättiksyra |
| Kvantitet | 1 mg |
| Källa | Polyfenoliska proteiner som utsöndras av Mytilus edulis |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid