Läs mer
Corning™ Cell-Tak Cell- och vävnadslim
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11583550 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11583550 5 mg 5mg
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11583550 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14890.00 SEK
    14629.81 SEK / 5mg
    Save 260.19 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst celler eller vävnadssektioner på många typer av ytor, inklusive plast, glas, metall, FEP-polymer och biologiska material. Corning™ Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive är en specialformulerad proteinlösning extraherad från marin mussla, Mytilus edulis.
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Stabil i minst tre månader vid 2° till 8 °C. Får ej frysas.
Beskrivning Molekylvikt: 110 till 114 kd
Koncentration 1 till μ5 g/cm 2 tillväxtyta beroende på celltyp
Form Vätska
Produkttyp Cell- och vävnadslim
Formulering Som vätska i 5% ättiksyra
Kvantitet 5 mg
Källa Polyfenoliska proteiner som utsöndras av Mytilus edulis