Läs mer
Corning™ CellBIND™ Ytkulturrätter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10581873 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
Kulturområde:
21 cm 2
55 cm2
8 cm 2
Höjd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 126
Paket med 210
Paket med 40
Produktkod. 10581873
Brand: Corning™ 3296
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för utmärkt synlighet. Corning™ CellBIND™ Ytkulturdiskar är behandlade för optimal cellvidhäftning för att hjälpa cellerna att anpassa sig till reducerat serum eller serumfritt media.
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
  • Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
  • 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
  • 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Clear
Förslutning ingår Yes
Stängningsmaterial Polystyrene
Bottenform Round
Kapacitet (metrisk) 16.5 mL (Well)
Färg Clear
Kulturområde 55 cm2
Disponibel Single-use
Material Polystyrene
Form Round
Sterilitet Sterile
Ytbehandling CellBIND
Typ Cell Culture Petri Dish
Inkluderar Lid
nr per ärende 40/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Höjd (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm