Läs mer
Corning™ CellBIND™ 96-brunn, CellBIND-behandlad, platt botten mikroplatta
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10510733 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10510733
Brand: Corning™ 3300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Steril; Lock:Med lock
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Bindningstyp Corning CellBIND Yta
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Sterila
Ytbehandling CellBIND
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) CellBIND-behandlad yta hjälper celler att anpassa sig till reducerat serum eller serumfritt medium och förbättrar cellvidhäftning för ökad celltillväxt och -utbyte. Kräver ingen kylning eller speciell hantering, till skillnad från standardbeläggningar som används för att förbättra cellfästet.
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 50/Cs.
Tja Färg Klart