Läs mer
Corning™ CellBIND™ Ytmikroplattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10739864 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kulturområde:
0,95 cm 2
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Kapacitet (metrisk):
0,28 ml (tja)
0,57 ml (brunn)
2,9 ml (tja)
6,9 ml
Volym (metrisk) Fungerar:
0,19 till 0,28 ml
0,38 till 0,57 ml
0,76 till 1,14 ml
1,9 till 2,9 ml
Räkna väl:
6
12
24
48
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Kapacitet (metrisk) Volym (metrisk) Fungerar Räkna väl unitSize
10739864 3,8 cm 2 6,9 ml 0,76 till 1,14 ml 12 Paket med 50
10234832 9,5 cm 2 2,9 ml (tja) 1,9 till 2,9 ml 6 Paket med 50
10224882 1,9 cm 2 0,57 ml (brunn) 0,38 till 0,57 ml 24 Paket med 50
10251443 0,95 cm 2 0,28 ml (tja) 0,19 till 0,28 ml 48 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10739864 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behandlas med CellBIND™ för att hjälpa celler att anpassa sig till reducerat serum eller serumfritt medium och förbättra cellvidhäftning för ökad celltillväxt och -utbyte. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates är konstruerade av klar polystyren för optimal synlighet och finns i flera brunnsformat.
  • Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
  • Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
  • Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
  • Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
  • Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
  • Sterila
  • Ickepyrogena
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Kapacitet (metrisk) 6,9 ml
Kulturområde 3,8 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling CellBIND
Typ Cellkulturplatta
Volym (metrisk) Fungerar 0,76 till 1,14 ml
Räkna väl 12
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.