Läs mer
Corning™ CellBIND™ Ytcellskulturflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10194302 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Hals stil:
Kantad
Vinklad
nr per ärende:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 84
Produktkod. 10194302
Brand: Corning™ 3289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellfästning. Corning™ CellBIND™ Surface Cell Culture finns i en mängd olika storlekar, design och kepsstilar för att möta alla laboratoriebehov.
  • 25 till 225 cm 2 tillgängligt växtområde
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Behandlas med en Corning™ CellBIND™ ytbehandling för förbättrad cellvidhäftning
  • Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Nej
Kapacitet (engelska) 0,33 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
nr per ärende 200/cs.
Form Rektangulär
Ytbeläggning Corning Cellbind
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.