Läs mer
Corning™ 10 % SDS (Sodium Dodecyl Sulfate)
BIOPHARMA
Produktkod. 15323721
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15323721 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 15323721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46040CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00 SEK
    635.07 SEK / 100ml
    Save 6.93 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kraftfull proteindenatureringsmedel producerad under högsta industristandarder
  • Anjoniskt vätmedel för både sura och alkaliska lösningar
  • För protein- och lipidsolubilisering i SDS-PAGE-proteinanalys och nukleinsyrarening
  • Bereds i 18 megaohm vatten och är 0,2 μm filtrerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Vätska
Formulering 10 % lösning bereds i 18 megaohm vatten och filtreras 0,2 μm
Kvantitet 100 ml