Läs mer
Corning™ 50L 3D tankliner
Produktkod. 17283584 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17283584 50 l
1 options
Produktkod. 17283584 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9130015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna 50L tankliner med kil eliminerar korskontamination och behovet av att rengöra och validera tankar
Denna 50L-kilförsedda tankliner är designad för att eliminera korskontamination och behovet av att rengöra och validera tankar, samtidigt som den förlänger den återanvändbara tankens livslängd. Varje påse är bestrålad och individuellt förpackad för att säkerställa sterilitet. Den är idealisk för biofarmaceutiska tillämpningar.
’Cornings portfölj av bestrålade tankliners är designade för att passa cylindriska tankar. Tankliners är tillverkade av lågdensitetspolyeten (ULDPE) och finns i en mängd olika storlekar. Funktioner och fördelar
  • Gammabestrålad, individuellt förpackad
  • Fri från animaliska komponenter
  • Eliminera kostnader i samband med rengöring och validering av tankar
  • Minska arbetskostnaderna och öka handläggningstiden
  • Eliminera riskerna med korskontaminering
  • Bidra till att förlänga livslängden på återanvändbara tankar, vilket resulterar i lägre kapitalutgifter
  • Stort utbud av storlekar tillgängliga
  • Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 50 l
    Material LDPE
    Kapacitet (engelska) 0,0132 gal.
    För användning med (applikation) Idealisk för biofarmaceutisk tillämpning
    Produkttyp Gusseted 3D Tank Liner