Läs mer
Corning™ Amfotericin B
BIOPHARMA
Produktkod. 15333671
Change view
Kvantitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
15333671 6 x 50 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333671 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 30003CF
Förpackad i plastflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -5° till -20 °C
Koncentration 250μ g/ml solubiliserat
Form Vätska
Produkttyp Antimykotika
Formatera Plastflaska
Kvantitet 6 x 50 ml