Läs mer
Corning™ Antibiotika-Antimykotisk lösning
Kvantitet:
6 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Endast för kunder i Kalifornien: VARNING Se säkerhetsdatabladet (SDS) avsnitt 15 eller Letter in Lieu för mer information om California Proposition 65.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Koncentration | 10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml streptomycin och 25 μg/ml amfotericin B |
| Form | Lösning |
| Produkttyp | Antibiotikum-Antimykotika |
| Sterilitet | Sterila |
| Formatera | Plastflaska |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |