Läs mer
Corning™ Basalcellskultur flytande media - alfamodifiering av Eagle's Medium 1X (AMEM)
BIOPHARMA
Produktkod. p-2410140
Med tillsatser:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Deoxiribonukleosider, Ribonukleosider
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15363531
Brand: Corning™ 10022CV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller Earles salter, ribonukleosider, deoxiribonukleosider och L-glutamin.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Alpha MEM/EBSS
Med tillsatser Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamin, Deoxiribonukleosider, Ribonukleosider
Kvantitet 6 x 500 mL
pH 7 till 7,4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C