Läs mer
Corning™ Cellkulturbuffertar: Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning 1X
BIOPHARMA
Produktkod. 15343631
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
6 x 1000 ml
Fysisk form:
Vätska
Inkluderar:
Inget kalcium, inget magnesium
Kalcium och magnesium
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Fysisk form Inkluderar Förpackningsstorlek
15343631 6 x 1000 ml Vätska Inget kalcium, inget magnesium Paket med 6
15333631 6 x 1000 ml Vätska Kalcium och magnesium Paket med 6
15393571 6 x 500 ml Vätska Kalcium och magnesium Paket med 6
15303581 6 x 500 ml Vätska Inget kalcium, inget magnesium Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15343631 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 21031CM
 Begränsad artikel
I lager
Med låg endotoxinhalt.
Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning (DPBS) är en buffertlösning som kan användas för att upprätthålla cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-intervallet 7,0 till 7,6. Den kan fungera som en spolnings-, transport- eller spädvätska samtidigt som den bibehåller celltonicitet och livsduglighet under en begränsad tidsperiod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DPBS
Koncentration 1 X
pH 7,3 till 7,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1000 ml
Lösningstyp Buffert
Formulering Kaliumklorid 0,2 g/L, Kaliumdihydrogenfosfat 0,2 g/L, Natriumklorid 8 g/L, Dinatriumfosfat 1,15 g/L
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium
Kvalitet Ej tillämpligt