Läs mer
Corning™ Cellkulturmedia: Cellkulturtillskott
BIOPHARMA
Produktkod. 15313721
Change view
pH:
5,2 till 0,1
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. pH Förpackningsstorlek
15313721 5,2 till 0,1 100ml
1 options
Produktkod. 15313721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46033CI
 Begränsad artikel
I lager
Används som näringskälla i cellodlingsmedia. Cellkulturmedia: Cell Culture Supplements produceras enligt de högsta industristandarderna för att säkerställa överlägsna resultat.
  • Analyscertifikat tillgängligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Produkttyp Natriumacetat
Sterilitet Sterilfiltrerad
pH 5,2 till 0,1
Kvantitet 100 mL