Läs mer
Corning™ Cellkulturmedia: Cellkulturtillskott
pH:
5,2 till 0,1
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Analyscertifikat tillgängligt
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Produkttyp | Natriumacetat |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| pH | 5,2 till 0,1 |
| Kvantitet | 100 mL |