Läs mer
Corning™ Cell Culture Media - Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM)
BIOPHARMA
Produktkod. 15333531
Change view
Formulering:
Med L-Glutamin, 1g/L Glukos och Natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Formulering Förpackningsstorlek
15333531 Med L-Glutamin, 1g/L Glukos och Natriumpyruvat Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333531 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10014CV
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Byte av Pyridoxine HCl mot Pyridoxal säkerställer förbättrad stabilitet jämfört med den ursprungliga formuleringen. Corning™ Cellodlingsmedia - Dulbeccos modifiering av Eagle's Medium (DMEM) är hybridomtestad.
Tillväxtfrämjande och cytotoxicitet
Corning Klassiska medieprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer.
Fysiokemiska egenskaper
Flytande och pulveriserade klassiska mediaprodukter testas för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology.
Biologiska tester
Kvalitetsutsläppstestning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering.
Endotoxin: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på <0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på <0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten.
Sterilitet: Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet.
Mycoplasma: Flytande klassiska mediaprodukter testas för mykoplasma med en metod med stor volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM Media
Kvantitet 6 x 500 mL
Formulering Med L-Glutamin, 1g/L Glukos och Natriumpyruvat
Innehåll och lagring 2° till 8 °C