Läs mer
Corning™ Mediatech™ Cellkulturfosfatbuffrad saltlösning (10X)
Kvantitet:
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Upprätthåller cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-området
- Upprätthåller celltonicitet och livsduglighet
- Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
- Giftfri
- Vätska utan kalcium och magnesium
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 X |
| pH | 7,3 till 7,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 1000 ml |
| Formulering | Kaliumklorid 2 g/L, Kaliumdivätefosfat 2,40 g/L, Natriumklorid 80 g/L, Dinatriumfosfat 14,4 g/L |
| Inkluderar | Inget kalcium, inget magnesium |