Läs mer
Corning™ Mediatech™ Cellkulturfosfatbuffrad saltlösning (10X)
Produktkod. 15316257
Kvantitet:
6 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15316257
Brand: Corning™ 46013CM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med låg endotoxinhalt
  • Upprätthåller cellodlingsmedia i det fysiologiska pH-området
  • Upprätthåller celltonicitet och livsduglighet
  • Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
  • Giftfri
  • Vätska utan kalcium och magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 X
pH 7,3 till 7,5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 1000 ml
Formulering Kaliumklorid 2 g/L, Kaliumdivätefosfat 2,40 g/L, Natriumklorid 80 g/L, Dinatriumfosfat 14,4 g/L
Inkluderar Inget kalcium, inget magnesium