Läs mer
Corning™ Ciprofloxacin hydroklorid
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Formatera | Plastflaska |
| Kvantitet | 5 g |