Läs mer
Corning™ cmRL 1066
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
(Detta föreslås som ersättning för 15-110-CVR.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | cmRL 1066 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| pH | 6,9 till 7,3 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |