Läs mer
Corning™ Samlingspåsar
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivning:
EVA
ULDPE
Beskrivning
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| För användning med (applikation) | Biofarmaceutiska tillämpningar |
| Slangstil | Värmeförseglingsbar flexibel slang |
| Filmbeskrivning | ULDPE |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Port detalj | 60 L x 0,5 ID x 0,75 tum. OD och 40 L x 0,12 ID x 0,25 tum. OD kemiskt resistenta, värmeförseglingsbara flexibla slangar, hon-luer med 0,15 tum hulling, svabbbar ventil, hon-luer-kåpa som inte andas med hona MPX keps och hane MPX kontakt med 0,5 tum |
| Kvantitet | Varje |