Läs mer
Corning™ Samlingspåsar
Produktkod. 17273574 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivning:
EVA
ULDPE
Produktkod. 17273574
Brand: Corning™ 9120041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppsamlingspåsar med tre portar som används för biofarmaceutiska applikationer
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,5 l
Slangstil Värmeförseglingsbar flexibel slang
Filmbeskrivning EVA
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Manlig MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hona MPC mössa, hona MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hane MPC plugg, avbrott injektionsställe
Kvantitet Varje