Läs mer
Corning™ Samlingspåsar
Produktkod. 17283574 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivning:
EVA
ULDPE
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Filmbeskrivning
17283574 1 l EVA
17273574 0,5 l EVA
16438983 5 l EVA
16458983 20 l EVA
16448983 10 l EVA
16468983 50 l EVA
17213584 100 l ULDPE
17223584 200 l ULDPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17283574 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppsamlingspåsar med tre portar som används för biofarmaceutiska applikationer
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Slangstil Värmeförseglingsbar flexibel slang
Filmbeskrivning EVA
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Manlig MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hona MPC mössa, hona MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hane MPC plugg, avbrott injektionsställe
Kvantitet Varje
Kapacitet (metrisk) 1 l