Läs mer
Corning™ Samlingspåsar
Produktkod. 31932503 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
1 l
5 l
10 l
20 l
50 l
100 l
200 l
Filmbeskrivning:
EVA
ULDPE
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Filmbeskrivning
31932503 1 l EVA
17283574 1 l EVA
17273574 0,5 l EVA
31932513 0,5 l EVA
16438983 5 l EVA
31932495 5 l EVA
16458983 20 l EVA
31932520 20 l EVA
16448983 10 l EVA
31932502 10 l EVA
16468983 50 l EVA
31932518 50 l EVA
17213584 100 l ULDPE
17223584 200 l ULDPE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 31932503 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120042
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppsamlingspåsar med tre portar som används för biofarmaceutiska applikationer
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Slangstil Värmeförseglingsbar flexibel slang
Filmbeskrivning EVA
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Manlig MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hona MPC mössa, hona MPC kontakt med 0,25 tum hulling, hane MPC plugg, avbrott injektionsställe
Kvantitet Varje
Kapacitet (metrisk) 1 l