Beskrivning
Corning uppsamlingspåsar finns i 2D-hängande konfigurationer med flera påsvolymer och anslutningskonfigurationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Slangstil | Värmeförseglingsbar flexibel slang |
| Filmbeskrivning | EVA |
| nr per ärende | 1 st. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Port detalj | Port 1 - 0,37 tum. Kontakt, 12 L x 0,37 ID x 0,62 tum. OD, kemiskt resistent, värmeförseglingsbar flexibel slang, port 2 - hane MPC kontakt med 0,37 tum hulling, hona MPC keps, port- 3 hona MPC kontakt med 0,37 tum hulling, hane MPC plugg, avbrott i |
| Kvantitet | Varje |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |