Läs mer
Corning™ DMSO (dimetylsulfoxid)
BIOPHARMA
Produktkod. 15303671
Change view
Kvantitet:
1 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15303671 1 x 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 15303671 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25950CQC
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För kryokonservering av celler tillsammans med glycerol, för att förhindra skador på cellmembranet under frysning
Cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • Mängd: 250 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMSO (dimetylsulfoxid)
Kvantitet 1 x 250 ml
Formatera Plastflaska
Innehåll och lagring 15° till 30 °C