Läs mer
Corning™ EDTA
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
- 0,5 M
- pH 8,0
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | EDTA |
| Formatera | Plastflaska |
| pH | 8 |
| Kvantitet | 100 ml |