Läs mer
Corning™ Flexibel förpackning - slangsats
Produktkod. 31932505 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Slangsats
Produktkod. Produkttyp
31932505 Slangsats
1 options
Produktkod. 31932505 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9170000
Beräknad leverans: 07-12-2026
Valfria slangsatser finns tillgängliga i kombination med alla alternativ för engångspåsar
36„ längd 1/4„ ID klar kemiskt resistent, värmeförseglingsbar, flexibel slang
Luer keps hane och luer hona
Luer hona och luer keps hane
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Slangsats