Läs mer
Corning™ HEPES, vätska
Kvantitet:
6 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Tekniska fördelar: Produkt tillverkad enligt branschledande standarder för lågt endotoxininnehåll och överlägsna resultat.
HEPES (N-2-hydroxietylpiperazin-N'-2-etansulfonsyra) utgör ett alternativ till användningen av bikarbonat för buffring eftersom det inte kräver förhöjda nivåer av CO2. Till skillnad från det låga pKa-värdet för bikarbonat har HEPES ett pKa på 7,66 vilket gör den till en mycket starkare buffert i pH 7,2-7,6-intervallet än bikarbonatbuffert. Potentiella nackdelar med HEPES inkluderar toxicitet över 100 mM och brist på näringsvärde för cellen. Den rekommenderade arbetskoncentrationen är 10-25 mM.
- Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
HEPES (N-2-hydroxietylpiperazin-N'-2-etansulfonsyra) utgör ett alternativ till användningen av bikarbonat för buffring eftersom det inte kräver förhöjda nivåer av CO2. Till skillnad från det låga pKa-värdet för bikarbonat har HEPES ett pKa på 7,66 vilket gör den till en mycket starkare buffert i pH 7,2-7,6-intervallet än bikarbonatbuffert. Potentiella nackdelar med HEPES inkluderar toxicitet över 100 mM och brist på näringsvärde för cellen. Den rekommenderade arbetskoncentrationen är 10-25 mM.
- Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
Corning mediecertifikat finns tillgängliga på vårt resursbibliotek.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | HEPES-buffert |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| pH | 7,2 till 7,6 |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |