Läs mer
Corning™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS )
BIOPHARMA
Produktkod. 15383661
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15383661 10 ml 10ml
1 options
Produktkod. 15383661 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25800CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    778.76 SEK
    664.00 SEK / 10ml
    Save 114.76 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • 100X lösning
  • Djurfri formulering
  • Innehåller 1000mg/L humant rekombinant insulin, 550mg/L humant rekombinant transferrin, 0,67mg/L selensyra
  • Mängd: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Form Vätska
Produkttyp ITS (Insulin, transferrin, selen)
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Plastflaska
pH 3± 0,4
Kvantitet 10 ml