Läs mer
Corning™ cellgro™ Iscoves modifiering av DMEM, pulver
Beskrivning
- Högberikat syntetiskt medium optimerat
- Prolifererar snabbt kulturer med hög celldensitet
- IMDM innehåller ytterligare aminosyror, vitaminer, selen och HEPES-buffert
- Formulerad med kaliumnitrat i stället för järnnitrat
- Tillsats av albumin och transferrin kan krävas för vissa celltyper
- Formuleringen innehåller 25 mM HEPES
- Innehåller inte alfa-tioglycerol, beta-merkaptoetanol och natriumbikarbonat
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | IMDM |
| Med tillsatser | HEPES |
| Utan tillsatser | Ingaα -Tioglycerol, Ingen beta-merkaptoetanol, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 1 x 10 l |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |