Läs mer
Corning™ L-glutaminlösning
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
Beskrivning
L-glutamin är en viktig aminosyra och en nyckelkomponent i odlingsmedier, som fungerar som en viktig energikälla för förökning av celler. Det är mycket stabilt som ett torrt pulver och som en fryst lösning men bryts snabbt ned i flytande media eller stamlösningar och producerar giftiga föreningar. Optimal cellprestanda kräver vanligtvis tillskott av mediet med L-glutamin före användning. Denna formulering framställs i vatten av cellkulturkvalitet.
- Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
- Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -25° till -15 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | L-glutamin |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Formatera | Plastflaska |
| pH | 5.5± 0,5 |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |