Läs mer
Corning™ L-glutaminlösning
BIOPHARMA
Produktkod. 15393631
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15393631 6 x 100 ml Paket med 6
15346247 6 x 100 ml 100ml
15303641 6 x 500 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15393631 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25005CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    423.60 SEK / Paket med 6
    Save 891.40 SEK
    67% Av
 Begränsad artikel
I lager
Essentiell aminosyra och en nyckelkomponent i odlingsmedier
L-glutamin är en viktig aminosyra och en nyckelkomponent i odlingsmedier, som fungerar som en viktig energikälla för förökning av celler. Det är mycket stabilt som ett torrt pulver och som en fryst lösning men bryts snabbt ned i flytande media eller stamlösningar och producerar giftiga föreningar. Optimal cellprestanda kräver vanligtvis tillskott av mediet med L-glutamin före användning. Denna formulering framställs i vatten av cellkulturkvalitet.
  • Komplett analyscertifikat tillgängligt för varje produktionsparti, tillsammans med fullständig formuleringsinformation
  • Tillverkad under de högsta branschstandarderna för att säkerställa överlägsna resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -25° till -15 °C
Form Vätska
Produkttyp L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Plastflaska
pH 5.5± 0,5
Kvantitet 6 x 100 ml