Läs mer
Corning™ Lymfocytseparationsmedium
BIOPHARMA
Produktkod. 15373661
Change view
Kvantitet:
1 x 100 ml
1 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15373661 1 x 500 ml 500ml
15363661 1 x 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15373661 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25072CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 SEK
    1576.74 SEK / 500ml
    Save 153.26 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Designad för in vitro-isolering av lymfocyter från utspätt helblod.
Lymfocytseparationsmedium designades ursprungligen för in vitro- isolering av lymfocyter från utspätt helblod. Det är en sterilfiltrerad, iso-osmotisk polysackaros- och diatrizoatlösning med låg viskositet och en densitet på 1,077-1,080 g/cm3 vid 20 °C.
Beställningsinfo
Förpackad i PET flaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Lymfocytseparationsmedium
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1 x 500 ml
Innehåll och lagring 15° till 30 °C