Läs mer
Corning™ MCDB 131 Media
BIOPHARMA
Produktkod. 15333561
Change view
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15333561 6 x 500 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333561 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00 SEK
    1561.22 SEK / Paket med 6
    Save 1808.78 SEK
    53% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad under branschledande standarder för lågt endotoxininnehåll och överlägsna resultat
(Detta föreslås som ersättning för 15-100-CVR.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MCDB 131 Medium
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 6 x 500 ml
pH 7 till 7,6
Innehåll och lagring 2° till 8 °C