Läs mer
Corning™ Mikrobiologiska medier
Medietyp:
Fantastisk buljong
LB-buljong
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- För underhåll och förökning av E. coli
- Fantastisk buljong stödjer högre celltätheter än LB-buljong, vilket ökar plasmidutbytet
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Tillverkningsursprung | USA |
| Medietyp | LB-buljong |
| Fyll volym | 6 x 1000 mL |
| Formulering | Kasein Pepton 10 g/L, NaCl 10 g/L |
| För användning med (applikation) | För underhåll/förökning av Escherichia coli med plasmid-DNA och rekombinant proteinproduktion |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 6 x 1000 mL |