Läs mer
Corning™ Mikrobiologiska medier
BIOPHARMA
Produktkod. 15343721
Change view
Medietyp:
Fantastisk buljong
LB-buljong
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Medietyp Förpackningsstorlek
15343721 Fantastisk buljong Paket med 6
15333721 LB-buljong Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15343721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46055CM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Sterilfiltrerad
  • För underhåll och förökning av E. coli
  • Fantastisk buljong stödjer högre celltätheter än LB-buljong, vilket ökar plasmidutbytet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Fantastisk buljong
Fyll volym 6 x 1000 mL
Formulering Kasein Pepton 10 g/L, NaCl 10 g/L
För användning med (applikation) För underhåll/förökning av Escherichia coli med plasmid-DNA och rekombinant proteinproduktion
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 6 x 1000 mL