Läs mer
Corning™ Penicillin-streptomycinlösning
Koncentration:
10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
Beskrivning
- Analyscertifikat tillgängligt
- Penicillin (Penicillin G) verkar genom att hämma peptidoglykansyntesen, medan Streptomycin hämmar proteinsyntesen
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Koncentration | 5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin |
| Form | Lösning |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterila |
| Formatera | Plastflaska |
| Kvantitet | 6 x 100 mL |