Läs mer
Corning™ Penicillin-streptomycinlösning
BIOPHARMA
Produktkod. 15323671
Koncentration:
10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
Produktkod. 15323671
Brand: Corning™ 30002CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Effektiv mot Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution är en blandning av antibiotika Penicillin (10 000 IE) och Streptomycin (10 000μ g/ml) i en 100-faldig arbetskoncentration.
  • Analyscertifikat tillgängligt
  • Penicillin (Penicillin G) verkar genom att hämma peptidoglykansyntesen, medan Streptomycin hämmar proteinsyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Koncentration 10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
Form Lösning
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
Formatera Plastflaska
Kvantitet 6 x 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin-Streptomycin Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .