Läs mer
Corning™ Penicillin-streptomycinlösning
BIOPHARMA
Produktkod. p-4877174
Koncentration:
10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
Produktkod. 15313671
Brand: Corning™ 30001CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Effektiv mot Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution är en blandning av antibiotika Penicillin (10 000 IE) och Streptomycin (10 000μ g/ml) i en 100-faldig arbetskoncentration.
  • Analyscertifikat tillgängligt
  • Penicillin (Penicillin G) verkar genom att hämma peptidoglykansyntesen, medan Streptomycin hämmar proteinsyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Koncentration 5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Form Lösning
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
Formatera Plastflaska
Kvantitet 6 x 100 mL