Läs mer
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X med L-Glutamin
BIOPHARMA
Produktkod. 15303541
Change view
Kvantitet:
6x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Utan tillsatser:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser Förpackningsstorlek
15303541 6x 500 ml Glutamin Hold (Håll) Paket med 6
1 options
Produktkod. 15303541 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 10040CV
 Begränsad artikel
I lager
Garanterat låga endotoxinnivåer≤ 0,025 EU/ml
  • Färdigt att använda media för cellodling av däggdjur in vitro levereras i polyetenteraftalat (PET ) plastflaskor
  • Ljudsvetsade kapsyler eliminerar giftiga hartser eller lim som kan läcka in i media
  • Skickas vid omgivningstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Hold (Håll)
Kvantitet 6x 500 ml
pH 7,2 till 7,4
Innehåll och lagring 2° till 8 °C