Läs mer
Corning™ Spårelement
BIOPHARMA
Produktkod. 15343641
Change view
Beskrivning:
Spårämnen A
Spårämnen B
Spårämnen C
Förpackningsstorlek:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15343641 Spårämnen B 100ml
15333641 Spårämnen A 100ml
15353641 Spårämnen C 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15343641 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25022CI
 Begränsad artikel
I lager
För forskningsansökningar
cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • Spårämnen A inkluderar kopparsulfat, järncitrat, natriumselenit och zinksulfat
  • Spårämnen B inkluderar ammoniummolybdat, ammoniumvanadat, mangansulfat, nickelsulfat, natriumsilikat, tennklorid och saltsyra
  • Spårämnen C inkluderar aluminiumklorid, bariumacetat, kadmiumklorid, kromklorid, koboltdiklorid, germaniumdioxid, kaliumbromid, kaliumjodid, rubidiumklorid, silvernitrat, natriumfluorid och zirkonylklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning Spårämnen B
Form Vätska
Produkttyp Spårelement
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Plastflaska
Kvantitet 100 mL