Läs mer
Corning™ Spårelement
BIOPHARMA
Produktkod. 15353641
Change view
Beskrivning:
Spårämnen A
Spårämnen B
Spårämnen C
Förpackningsstorlek:
100ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15353641 Spårämnen C 100ml
15333641 Spårämnen A 100ml
15343641 Spårämnen B 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15353641 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25023CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.13 SEK
    750.58 SEK / 100ml
    Save 104.55 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
För forskningsansökningar
cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • Spårämnen A inkluderar kopparsulfat, järncitrat, natriumselenit och zinksulfat
  • Spårämnen B inkluderar ammoniummolybdat, ammoniumvanadat, mangansulfat, nickelsulfat, natriumsilikat, tennklorid och saltsyra
  • Spårämnen C inkluderar aluminiumklorid, bariumacetat, kadmiumklorid, kromklorid, koboltdiklorid, germaniumdioxid, kaliumbromid, kaliumjodid, rubidiumklorid, silvernitrat, natriumfluorid och zirkonylklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning Spårämnen C
Form Vätska
Produkttyp Spårelement
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Plastflaska
Kvantitet 100 mL