Läs mer
Corning™ Spårelement
BIOPHARMA
Produktkod. p-4877446
Beskrivning:
Spårämnen A
Spårämnen B
Spårämnen C
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 15333641
Brand: Corning™ 25021CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För forskningsansökningar
cellgro innehåller många principer som utvecklats av läkemedelsindustrin, inklusive användningen av WFI-kvalitetsvatten, råvarutestning, övervakning under processen och testning av färdiga produkter.
  • Spårämnen A inkluderar kopparsulfat, järncitrat, natriumselenit och zinksulfat
  • Spårämnen B inkluderar ammoniummolybdat, ammoniumvanadat, mangansulfat, nickelsulfat, natriumsilikat, tennklorid och saltsyra
  • Spårämnen C inkluderar aluminiumklorid, bariumacetat, kadmiumklorid, kromklorid, koboltdiklorid, germaniumdioxid, kaliumbromid, kaliumjodid, rubidiumklorid, silvernitrat, natriumfluorid och zirkonylklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Beskrivning Spårämnen A
Form Vätska
Produkttyp Spårelement
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Plastflaska
Kvantitet 100 mL