Läs mer
Corning™ Tryptisk sojabuljong, djurfri, flytande
BIOPHARMA
Produktkod. 15363721
Change view
Kvantitet:
100 ml
20 000 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15363721 20 000 ml 20 L
15333591 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15363721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46060LB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
För en noggrann bedömning av sterilitet under hela tillverkningsprocessen
Tryptic Soy Broth är en sterilfiltrerad, färdig att använda lösning för användning vid sterilitetstestning och validering vid tillverkning av en flytande produkt. Användningen av detta medium i stället för den produkt som är avsedd för produktion möjliggör bedömning av förmågan hos en aseptisk tillverkningsprocess. På grund av den rika näringsbasen kan TSB användas vid odling av kräsna mikroorganismer. Detta odlingsmedium har djurfria komponenter, vilket gör det idealiskt för att testa steriliteten hos djurfria biofarmaceutiska processer.
Beställningsinfo
Skickas under omgivande förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) För testning av steriliteten hos djurfria biofarmaceutiska processer
Kvantitet 20 000 ml