Läs mer
Vatten av reagenskvalitet testat till USP Renat vatten, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. 15313711
Change view
Kvantitet:
2 x 4 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15313711 2 x 4 L Paket med 2
1 options
Produktkod. 15313711 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 46002LF
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
Används i vanliga laboratorieapplikationer som kräver mycket rent vatten. Corning™ Vatten av reagenskvalitet testat till USP Renat vatten används vid beredning av reagenser, sköljning av glas och plastartiklar.
  • Testade till USP monografi för renat vatten
  • DNase, RNase, Proteasfri
  • Endotoxinnivåer≤ 0,025 EU/ml
Certifikat
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 x 4 L