Läs mer
Cellkulturkvalitet Vatten Testat till USP Specifikationer för sterilt vatten för injektion, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. 15363651
Change view
Kvantitet:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Förpackning:
Bioprocessbehållare
Flaska
Förpackningsstorlek:
100 L
20 L
200 L
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15363651 6 x 500 mL Flaska Paket med 6
15353651 6 x 100 mL Flaska Paket med 6
15373581 6 x 1 L Flaska Paket med 6
15383651 20 L Bioprocessbehållare 20 L
15393651 1 x 100 L Bioprocessbehållare 100 L
15303661 1 x 200 L Flaska 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
Produktkod. 15363651 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 25055CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    644.97 SEK / Paket med 6
    Save 137.03 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
Vatten av hög kvalitet för användning i cellodlingsapplikationer. Corning™ Cellkulturkvalitet Vatten Testat till USP Sterilt vatten används vid beredning av renings- och kromatografibuffertar.
Cellkulturvatten är vatten av hög kvalitet som är lämpligt för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och andra reagenser för känsliga applikationer. Våra bioprocessbehållare är lämpliga för storskaliga applikationer som rengöring och uppströms och nedströms reagensberedning. Vatten för cellkulturkvalitet går igenom ett brett utbud av testning som inkluderar testning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP och EP-monografier för sterilt vatten för injektion (WFI).
Beställningsinfo
Levereras i en plastflaska förutom MT-25-055-LB och -LH, som kommer i flexibla mediapåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Flaska
Kvantitet 6 x 500 mL