Läs mer
Corning™ IPTG, pulver
BIOPHARMA
Produktkod. 15393721
Change view
Kvantitet:
1000 mg
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15393721 1000 mg 1g
1 options
Produktkod. 15393721 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 46102RF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Tillverkad enligt högsta branschstandard
IPTG (isopropyltiogalaktosid)
  • Inducerare av lac operon i bakterier
  • Används med X-gal för att detektera lac-genaktivitet
  • För screening av kloner innehållande gen av intresse i lac-operon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För screening av kloner när de används med X-Gal för att detektera lac-genaktivitet
Kvantitet 1000 mg