Läs mer
Corning™ CELLSTACK™ Culture Chambers
BIOPHARMA
Produktkod. 10183342 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 till 190 ml
1250 till 1900 ml
250 till 380 ml
5000 till 7600 ml
625 till 950 ml
Kulturområde:
1272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Ytbehandling:
CellBIND
Ultralågt fäste
Vävnadsodlingsbehandlad
Kvantitet:
10 kamrar
40 kammare
En kammare
Fem kamrar
Två kammare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Ytbehandling Kvantitet unitSize
10183342 250 till 380 ml 1272 cm² CellBIND Två kammare Paket med 5
10549772 125 till 190 ml 636 cm² Vävnadsodlingsbehandlad En kammare Paket med 8
10799494 1250 till 1900 ml 6360 cm² Vävnadsodlingsbehandlad 10 kamrar Paket med 2
10494912 625 till 950 ml 3180 cm² Vävnadsodlingsbehandlad Fem kamrar Paket med 8
10330623 125 till 190 ml 636 cm² Ultralågt fäste En kammare Paket med 8
10653143 625 till 950 ml 3180 cm² Vävnadsodlingsbehandlad Fem kamrar Paket med 2
10685893 5000 till 7600 ml 25,440 cm² Vävnadsodlingsbehandlad 40 kammare Paket med 2
10494862 1250 till 1900 ml 6360 cm² CellBIND 10 kamrar Paket med 6
10208184 625 till 950 ml 3180 cm² CellBIND Fem kamrar Paket med 2
10719484 125 till 190 ml 636 cm² CellBIND En kammare Paket med 8
10748904 1250 till 1900 ml 6360 cm² CellBIND 10 kamrar Paket med 2
10675893 1250 till 1900 ml 6360 cm² Vävnadsodlingsbehandlad 10 kamrar Paket med 6
10377862 250 till 380 ml 1272 cm² Vävnadsodlingsbehandlad Två kammare Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10183342 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med USP-klass VI polystyrenkonstruktion för utmärkt optisk klarhet och mekanisk styrka. Corning™ CELLSTAPE™ finns i fem storlekar och med två unika ytbehandlingar utöver den vanliga vävnadsodlingsbehandlade ytan.
  • Två generösa 26 mm-påfyllningsportar ger direkt åtkomst till kammarens botten och flexibilitet för steril fyllning och tömning
  • Standard 33 mm gängade kapsyler har 0,2 μm porer, icke-vätbara membran förseglade till lock—som tillåter gasutbyte, förhindrar tryckuppbyggnad och minimerar risken för kontaminering
  • Val av ytbehandlingar: standard vävnadsodlingsbehandlad yta, CellBIND-yta och ultralåg fästyta
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Läckagetestad
  • Corning CellBIND™ ytbehandling förbättrar cellvidhäftningen, vilket leder till ökad celltillväxt och -utbyte och ger mer konsekvent och jämn cellvidhäftning. Ytan hjälper till att anpassa celler till reducerade serum- eller serumfria förhållanden, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur.
  • Ultralåg fästyta med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
Beställningsinfo
Individuellt förpackade
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen.
Uppfyllande
Polystyrenmaterial uppfyller kraven i USP-klass VI; ger överlägsen optisk klarhet och strukturell integritet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 till 12,84 oz.
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Stängningsfärg Orange
Diameter (metrisk) stängning 33mm
Kapacitet (metrisk) 250 till 380 ml
Material Polystyren
Produkttyp Odlingskammare
Graderad Ja
Kulturområde 1272 cm²
Ytbehandling CellBIND
Porstorlek (metrisk) 0,2 μm
Kvantitet Två kammare
Steriliseringsmetod Gammabestrålad