Läs mer
Corning™ CELLSTACK™ Culture Chambers
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 till 190 ml
1250 till 1900 ml
250 till 380 ml
5000 till 7600 ml
625 till 950 ml
Kulturområde:
1272 cm²
25,440 cm²
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Ytbehandling:
CellBIND
Ultralågt fäste
Vävnadsodlingsbehandlad
Kvantitet:
10 kamrar
40 kammare
En kammare
Fem kamrar
Två kammare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 8
Beskrivning
- Två generösa 26 mm-påfyllningsportar ger direkt åtkomst till kammarens botten och flexibilitet för steril fyllning och tömning
- Standard 33 mm gängade kapsyler har 0,2 μm porer, icke-vätbara membran förseglade till lock—som tillåter gasutbyte, förhindrar tryckuppbyggnad och minimerar risken för kontaminering
- Val av ytbehandlingar: standard vävnadsodlingsbehandlad yta, CellBIND-yta och ultralåg fästyta
- Steriliserad med gammabestrålning
- Läckagetestad
- Corning CellBIND™ ytbehandling förbättrar cellvidhäftningen, vilket leder till ökad celltillväxt och -utbyte och ger mer konsekvent och jämn cellvidhäftning. Ytan hjälper till att anpassa celler till reducerade serum- eller serumfria förhållanden, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur.
- Ultralåg fästyta med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
Beställningsinfo
Individuellt förpackade
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen.
Uppfyllande
Polystyrenmaterial uppfyller kraven i USP-klass VI; ger överlägsen optisk klarhet och strukturell integritet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 21,13 till 32,12 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (metrisk) stängning | 33mm |
| Kapacitet (metrisk) | 625 till 950 ml |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Odlingskammare |
| Graderad | Ja |
| Kulturområde | 3180 cm² |
| Ytbehandling | CellBIND |
| Visa mer |