Läs mer
Beskrivelse
- Två generösa 26 mm-påfyllningsportar ger direkt åtkomst till kammarens botten och flexibilitet för steril fyllning och tömning
- Standard 33 mm gängade kapsyler har 0,2 μm porer, icke-vätbara membran förseglade till lock—som tillåter gasutbyte, förhindrar tryckuppbyggnad och minimerar risken för kontaminering
- Val av ytbehandlingar: standard vävnadsodlingsbehandlad yta, CellBIND-yta och ultralåg fästyta
- Steriliserad med gammabestrålning
- Läckagetestad
- Corning CellBIND™ ytbehandling förbättrar cellvidhäftningen, vilket leder till ökad celltillväxt och -utbyte och ger mer konsekvent och jämn cellvidhäftning. Ytan hjälper till att anpassa celler till reducerade serum- eller serumfria förhållanden, kräver ingen kylning eller speciell hantering och är stabil vid rumstemperatur.
- Ultralåg fästyta med ett kovalent bundet hydrogelskikt som effektivt hämmar cellulär vidhäftning och minimerar proteinabsorption, enzymaktivering och cellulär aktivering
Ordreinfo
Individuellt förpackade
Certificeringer
Certifierad icke-pyrogen.
Overholdelse
Polystyrenmaterial uppfyller kraven i USP-klass VI; ger överlägsen optisk klarhet och strukturell integritet.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelska) | 21,13 till 32,12 oz. |
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Stängningsfärg | Orange |
| Diameter (metrisk) stängning | 33mm |
| Kapacitet (metrisk) | 625 till 950 ml |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Odlingskammare |
| Graderad | Ja |
| Kulturområde | 3180 cm² |
| Ytbehandling | Vävnadsodlingsbehandlad |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?